Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètre modèle Jenway™ 6850 avec documentation QI/QO
Code produit 15335741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15335741 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15335741 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8307008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14180.00€
    13310.49€ / 1 pièces
    Économisez 869.51€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Spécification
Concentration 0 à 99999
Raccordements Logiciel PC sur CD-ROM avec connexion USB
Profondeur (métrique) 450 mm
Source lumineuse Tungstène halogène/deutérium
Bande passante spectrale 0, 5, 1, 2, 4, 5 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 230 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Contrôle qualité, recherche générale et applications pharmaceutiques, biochimiques et de laboratoire clinique.
Hauteur (métrique) 200 mm
Comprend Documentation QI/QO
Interface Intégrée
Durée de mesure 12 heures
Conception optique Double faisceau
Tests de conformité à la pharmacopée Oui
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ±0, 002 A (0 à 0, 5 A) ±0, 3 % T (0 à 100 % T)
Gamme photométrique −0,3 à 3,0 A 0 à 200 T
Consommation électrique 230 V
Processeur Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Résolution 0,1 à 0,001 A
Vitesse de balayage 100 à 2 000 nm/min
Lumière parasite 0.05T
Configuration système Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Longueur d’ondes 600 nm
Précision en longueur d’onde ±0,3 nm
Poids (métrique) 22 kg
Fréquence 50/60 Hz