Learn More
(6a,11b,16b)-17,21-[(1-Éthoxypropylidène)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-méthylpregna-1,4-diène-3,20-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6alpha,11beta,16beta)-17,21-[(1-Ethoxypropylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 924726-88-5 |
| Formule moléculaire | C27H36F2O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H36F2O6/c1-6-25(33-7-2)34-14-22(32)27(35-25)15(3)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-23(19,4)26(18,29)21(31)13-24(17,27)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25?,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC1(CC)OCC(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Nom IUPAC | (4R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'S)-2-etoxi-2-etil-6',9'-difluoro-11'-hidroxi-10',13',16'-trimetilespiro[1,3-dioxano-4,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno]-3',5-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.57 |
| Poids de la formule | 494.248 |