Learn More
(6α,11β)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triène-3,20-dione, TRC
Code produit 30372928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372928 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4461051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Formule moléculaire C21H24F2O3
Quantité 1 mg
Synonyme (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
Formule InChI InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
Nom IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetil-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 362.41
Poids de la formule 362.17