Learn More
(6α,11β)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triène-3,20-dione, TRC
Code produit 30383802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383802 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44610510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Formule moléculaire C21H24F2O3
Quantité 10 mg
Synonyme (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
Formule InChI InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
Nom IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetil-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 362.41
Poids de la formule 362.17