Learn More
6-Alpha-Hydroxy Cortisol-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6alpha-Hydroxy Cortisol-d4 |
| Formule moléculaire | C21H26D4O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 6α,17-Dihydroxy-corticosterone-d4, 6α,11β,17,21-Tetrahydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione-d4, NSC 79099-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16+,18-,19+,20+,21-/m1/s1/i9D2,16D,18D |
| SMILES | OCC([C@@]1(O)[C@@]2(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@@]3([2H])[C@]([C@@]2([H])CC1)([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@@]43C)=O)=O |
| Nom IUPAC | (6S,8R,9S,10R,11S,13S,14R,17S)-6,11,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona-9,11,12,12-d4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 382.48 |
| Poids de la formule | 382.23 |