Learn More
6Alpha-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC
Code produit 30133748
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133748 50 mg 50mg
30135397 10 mg 10mg
18013310 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94200550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27521-34-2
Formule moléculaire C20H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 312.4
Synonyme 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, Ethinylestradiol Imp. E (EP), 6alpha-Hydroxyethinylestradiol
Nom IUPAC (6S,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol)
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Poids de la formule 312.1725