Learn More
6alpha-(méthoxyméthyl)androsta-1,4-diène-3,17-dione, TRC
Code produit 30466473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466473 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2260452.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 881896-95-3
Formule moléculaire C21 H28 O3
Quantité 2.5 mg
Synonyme Exemestane Impurity 16
Formule InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1
SMILES COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Nom IUPAC (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(méthoxyméthyl)-10,13-diméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrène-3,17-dione
Poids moléculaire (g/mol) 328.445
Poids de la formule 328.204