Learn More
6β-hydroxy noréthindrone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone) |
| CAS | 51724-44-8 |
| Formule moléculaire | C20 H26 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. H (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nom IUPAC | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6,17-dihidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.42 |
| Poids de la formule | 314.1882 |