Learn More
6β-méthoxy-3,5-cycloandrost-15-én-17-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6Beta-Methoxy-3,5-cycloandrost-15-en-17-one |
| CAS | 1309594-70-4 |
| Formule moléculaire | C20H28O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-18-8-7-15-13(14(18)4-5-16(18)21)10-17(22-3)20-11-12(20)6-9-19(15,20)2/h4-5,12-15,17H,6-11H2,1-3H3/t12?,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20?/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2C=CC3=O)[C@@]4(C)CCC5CC145 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.44 |
| Poids de la formule | 300.2089 |