Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour 6Ckine/CCL21 humain
Description
Le test ELISA 6Ckine/CCL21 permet de quantifier le 6Ckine humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le 6Ckine humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’6Ckine humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | O00585 |
| Plage de dosage | 32,76 pg/ml à 8 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 30 pg/ml |
| Plage d’étalonnage | 30 pg/ml à 8 000 pg/ml |
| Doser | ELISA sandwich en phase solide |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Famille de protéines | GCPR |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| Spécificité | Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1δ, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. |
| Afficher plus |