Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour 6Ckine/CCL21 humain
Code produit 15444933
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15444933 96 dosages 1 kit
17804190 10 x 96 tests 10 pièces
17185379 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15444933 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHCCL21
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA 6Ckine/CCL21 permet de quantifier le 6Ckine humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le 6Ckine humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’6Ckine humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Ce gène est l’un des différents gènes de cytokines regroupés sur le bras q du chromosome 9. Les cytokines sont une famille de protéines sécrétées impliquées dans les processus immunorégulateurs et inflammatoires. Les cytokines CC sont des protéines caractérisées par deux cystéines adjacentes. Semblable à d’autres chimiokines, la protéine codée par ce gène inhibe l’hémopoïèse et stimule la chimiotaxie. Cette protéine est chimiotactique in vitro pour les thymocytes et les cellules T activées, mais pas pour les cellules B, les macrophages ou les neutrophiles. La cytokine codée par ce gène peut également jouer un rôle dans la médiation du guidage des lymphocytes vers les organes lymphoïdes secondaires. Il s’agit d’un ligand fonctionnel de haute affinité pour le récepteur de la chimiokine 7 (CCR7) qui est exprimé sur les lymphocytes T et B et un récepteur connu pour un autre membre de la famille des cytokines (cytokine A19 inductible de petite taille).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O00585
Plage de dosage 32,76-8000 pg/ml
Sensibilité du dosage 30 pg/ml
Plage d’étalonnage 30 pg/ml à 8,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines GCPR
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1δ, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6366
Symbole de gène(s) 6Ckine,CKb9,ECL,SCYA21,SLC,TCA4
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP11-195F19,22-001, 6Ckine, CKb9, ECL, SCYA21, SLC, TCA4
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min