Learn More
Dichlorhydrate de (6R)-5,6,7,8-tétrahydrobioptérine, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride |
| Point de fusion | 250.0°C to 255.0°C |
| Quantité | 100 mg |
| Merck Index | 15,8505 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 314.17 |
Sécurité et traitement
- (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrobiopterindihydrochloride