Learn More
Dichlorhydrate de (6R)-5,6,7,8-tétrahydrobioptérine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15753447 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15753447 500 mg 500mg
15743447 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15753447 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69056-38-8
Formule moléculaire C9H15N5O3·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 314.17
Clé InChI RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonyme sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
CID PubChem 636369
ChEBI CHEBI:32120
Nom IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one ; dichlorhydrate
SMILES CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Point de fusion 250.0°C to 255.0°C
Quantité 500 mg
Merck Index 15,8505
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 314.17