Learn More
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride, TRC
Code produit 30179897
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179897 5 mg 5mg
30180324 25 mg 25mg
30179824 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179897 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7956135MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69056-38-8
Formule moléculaire C9H15N5O3 . 2(HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 314.17
Synonyme BioMarin T 1401, Biopten, Kuvan, SUN 0588, Sapropterin Dihydrochloride, Shiratori SN 0588
Nom IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1
Poids de la formule 313.0708
Pourcentage de pureté >95%