Learn More
Ester (4-méthoxyphényl)méthylique de l'acide (6R,7R)-3-(chlorométhyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thiényl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique, TRC
Code produit 30357372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357372 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357372 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587843250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-((2-(2-thienyl)acetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester
CAS 101182-25-6
Formule moléculaire C18 H13 N Na2 O8 S2
Quantité 250 mg
Synonyme (6R-trans)--3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OS(=O)(=O)O[Na]
Nom IUPAC sulfato de disodio;[2-[piridin-2-il-(4-sulfonatooxifenil)metil]fenilo]
Poids moléculaire (g/mol) 481.407
Poids de la formule 480.988