Learn More
(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30946789
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30946789 25 g
30933510 5 g
30934964 1 g
30946511 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30946789 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12037725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
CAS 23325-78-2
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Numéro MDL MFCD00167148
Quantité 25 g
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O.O
Poids moléculaire (g/mol) 365.40
Pourcentage de pureté 98%