Learn More
(6R)-Levodione, TRC
Code produit 30467590
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30467590 2.5 g 2.50g
30475924 5 g 5g
30467924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30467590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3792552.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60046-49-3
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Synonyme Levodione, (6R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, (-)-(6R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, (6R)-2,2,6-Trimethylcyclohexane-1,4-dione, (R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione
Nom IUPAC (6R)-2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-dione
SMILES C[C@@H]1CC(=O)CC(C)(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R)-Levodione
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Poids de la formule 154.0994