Learn More
(6R)-Levodione, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (6R)-Levodione |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 154.0994 |