Learn More
(6R)-Tétrahydro-L-bioptérine Sulfate, TRC
Code produit 30417758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417758 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2931755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
CAS 103130-44-5
Formule moléculaire C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S
Quantité 5 mg
Synonyme 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
Formule InChI InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1
SMILES C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tétrahydro-1H-ptéridin-4-one ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 339.33
Poids de la formule 339.0849