Learn More
(6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)éthyl]-5,6-dihydro-4-méthoxy-2H-pyran-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 19902-91-1 |
| Formule moléculaire | C15H16O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (S)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[3,4-(methylenedioxy)phenethyl]-2H-pyran-2-one, (S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Methysticin, dihydro- (6CI), (+)-Dihydromethysticin, 7,8-Dihydromethysticin, DHM, Dihydromethysticin, Methysticin, 7,8-dihydro-, NSC 112159 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h3,5-6,8,11H,2,4,7,9H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccc3OCOc3c2)C1 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)éthyl]-4-méthoxy-2,3-dihydropyran-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.28 |
| Poids de la formule | 276.0998 |