Learn More
Univet™ Lunettes de protection 6X3 pour EPI
Description
- Certifié conforme à la norme EN166, points 3 et 4, pour la protection contre les gouttelettes, les éclaboussures et les grosses particules de poussière.
- La lentille panoramique offre une vision périphérique idéale et s'intègre facilement aux lunettes correctrices.
- Système de lentilles à changement rapide
- Monture conçue pour un soutien facial souple
- Compatible avec les demi-masques filtrants
- Verres avec traitement ultra-performant antibuée et anti-rayures Vanguard UDC
Spécification
Spécification
| Forme | Rectangulaire |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Teinte de la lentille | Aucun |
| Type de produit | Lunettes de sécurité résistantes à la chaleur |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | PCB |
| Protection UV | UV380 |
| Frame Type | Sans monture |
| Afficher plus |