Learn More
Acide (6Z)-8-méthyl-6-nonénoïque (jusqu’à 10 % d’isomère de trans), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6Z)-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| CAS | 31467-60-4 |
| Formule moléculaire | C10 H18 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (Z)-8-Methyl-6-Nonenoic Acid, 8-Methyl-cis-6-nonenoic Acid, cis-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5- |
| SMILES | CC(C)\C=C/CCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | (Z)-8-méthylacide non-6-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.25 |
| Poids de la formule | 170.1307 |