Learn More
7,12-Diméthylbenz[a]anthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711525 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10711525 100 mg Flacon en verre 100mg
10219840 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711525 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.55€
    48.65€ / 100mg
    Économisez 9.90€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-97-6
Formule moléculaire C20H16
Poids moléculaire (g/mol) 256.34
Numéro MDL MFCD00003600
Clé InChI ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
CID PubChem 6001
ChEBI CHEBI:254496
Nom IUPAC 7,12-diméthylbenz(a)anthracène
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122°C to 125°C
Couleur Vert à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Merck Index 15, 3257
Poids de la formule 256.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.