Learn More
7,12-Diméthylbenz[a]anthracène, TRC
Code produit 30376870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376870 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4645001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C20 H16
Quantité 1 g
Synonyme 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
Formule InChI InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
Nom IUPAC 7,12-diméthylbenz(a)anthracène
Poids moléculaire (g/mol) 256.34
Poids de la formule 256.1252
Pourcentage de pureté >95