Learn More
7,12-Diméthylbenz[a]anthracène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene |
| CAS | 57-97-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C20 H16 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34 |
| Nom IUPAC | 7,12-diméthylbenz(a)anthracène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.34 |
| Afficher plus |