Learn More
7-{[(2,2,2,-Trichloroétyl)oxy]carbonyle} Baccatin III, TRC
Code produit 30453343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453343 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453343 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77414025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl} Baccatin III
CAS 103150-33-0
Formule moléculaire C34H39Cl3O13
Quantité 25 mg
Synonyme Carbonic acid, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, Carbonic acid, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, carbonic acid deriv., 7-O-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl)baccatin III, 7-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl]baccatin III
Formule InChI InChI=1S/C34H39Cl3O13/c1-16-20(40)13-33(44)27(49-28(42)19-10-8-7-9-11-19)25-31(6,26(41)24(47-17(2)38)23(16)30(33,4)5)21(48-29(43)46-15-34(35,36)37)12-22-32(25,14-45-22)50-18(3)39/h7-11,20-22,24-25,27,40,44H,12-15H2,1-6H3/t20-,21-,22+,24+,25-,27-,31+,32-,33+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 762.02
Poids de la formule 760.1456