Learn More
7-(2,3-dihydroxypropyl)théophylline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10080830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10080830 100 g Flacon en verre 100g
10626112 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10080830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115051000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479-18-5
Formule moléculaire C10H14N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Numéro MDL MFCD00005759
Clé InChI KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
CID PubChem 3182
ChEBI CHEBI:4728
Nom IUPAC 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 165°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.