Learn More
7-(2-Carbométhoxyéthyl)-5-(2-chlorophényl)-thiéno-1,4-diazépin-2-one, TRC
Code produit 30367101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367101 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17662010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one
CAS 100827-80-3
Formule moléculaire C17 H15 Cl N2 O3 S
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15ClN2O3S/c1-23-15(22)7-6-10-8-12-16(11-4-2-3-5-13(11)18)19-9-14(21)20-17(12)24-10/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
Nom IUPAC 3-[5-(2-chlorophényl)-2-oxo-1,3-dihydrothiéno[2,3-e][1,4]diazépine-7-yl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 362.83
Poids de la formule 362.0492