Learn More
7-(2-Carbométhoxyéthyl)-5-(2-chlorophényl)-thiéno-1,4-diazépin-2-one, TRC
Code produit 30359369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359369 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359369 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1766202MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one
CAS 100827-80-3
Formule moléculaire C17 H15 Cl N2 O3 S
Quantité 2 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15ClN2O3S/c1-23-15(22)7-6-10-8-12-16(11-4-2-3-5-13(11)18)19-9-14(21)20-17(12)24-10/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
Nom IUPAC 3-[5-(2-chlorophényl)-2-oxo-1,3-dihydrothiéno[2,3-e][1,4]diazépine-7-yl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 362.83
Poids de la formule 362.0492