Learn More
7-(2-Chloroéthyle)théophylline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456729 1 g 1g
15466729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65111.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Un antagoniste des récepteurs d’adénosine
An adenosine receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5878-61-5
Formule moléculaire C9H11ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.663
Numéro MDL MFCD00005760
Clé InChI QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
CID PubChem 1882
Nom IUPAC 7-(2-chloroéthyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Point de fusion 122°C to 130°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO; Moderately soluble in ethanol.
Poids de la formule 242.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre