Learn More
7-(2-chloroéthyl)théophylline, 97 %, Acros Organics
Code produit 10051800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051800 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10051800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Note relative au nom 97%
CAS 5878-61-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122°C to 127°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H11ClN4O2
Numéro MDL MFCD00005760
Quantité 5 g
Merck Index 10, 2109
Synonyme 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
Clé InChI QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Nom IUPAC 7-(2-chloroéthyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 242.67
CID PubChem 1882
Poids de la formule 242.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.