Learn More
7-(2-Cyanoéthyl)-théophylline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(2-Cyanoethyl)-theophylline |
| CAS | 1811-38-7 |
| Formule moléculaire | C9 H12 Cl N5 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purine-7-propanenitrile, 3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2ncn(COC(CO)CCl)c2N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-9-[(1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl)oxyméthyl]-3H-purin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.676 |
| Poids de la formule | 273.063 |