Learn More
7-(3-Bromophényl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| CAS | 933054-30-9 |
| Formule moléculaire | C13H7BrN4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H7BrN4/c14-11-3-1-2-9(6-11)12-4-5-16-13-10(7-15)8-17-18(12)13/h1-6,8H |
| SMILES | Brc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| Nom IUPAC | 7-(3-brophényl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.13 |
| Poids de la formule | 297.9854 |