Learn More
7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10642655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642655 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10652655 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642655 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00939CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 934586-50-2
Formule moléculaire C14H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.11
Numéro MDL MFCD11109314
Clé InChI HCAAUTYLSSDHFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzofuran, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 43811027
Nom IUPAC 2-(2,3-dihydro-1-benzofurane-7-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.11
Pourcentage de pureté 95%