Learn More
7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furane, Thermo Scientific™
Code produit 10774847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774847 1 g Flacon en verre ambré 1g
10302285 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774847 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC78239DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1192755-14-8
Formule moléculaire C14H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.10
Numéro MDL MFCD13810042
Clé InChI DNZVVIZYTCIYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-7-boronic acid pinacol ester, 2-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, 2-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, benzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, 2-benzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 45790048
Nom IUPAC 2-(1-benzofurane-7-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.1
Pourcentage de pureté 97%