Learn More
7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC
Code produit 30136136
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136136 1 g 1g
17951475 50 mg 50mg
17961455 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3655601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120004-79-7
Formule moléculaire C13 H16 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Synonyme 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
Nom IUPAC 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Poids de la formule 253.087