Learn More
7,7,8,8-tétracyanoquinodiméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419692
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419692 25 g 25g
11409692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419692 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10779.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.192 g/mol
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane is an electron-acceptor molecule used to form charge-transfer superconductors. It is an effective catalyst used for the ?-chlorination of carboxylic acids using chlorosulfonic acid; the presence of TCNQ suppresses competing free-radical chlorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 7,7,8,8-tétracyanoquinodiméthane est un composé accepteur d’électrons utilisé pour former des superconducteurs à transfert de charge. Il s’agit d’un catalyseur efficace utilisé pour l’ɑ-chloration des acides carboxyliques à l’aide d’acide chlorosulfonique ; la présence de TCNQ supprime la chloration des radicaux libres concurrents.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1518-16-7
Formule moléculaire C12H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 204.192
Numéro MDL MFCD00011664
Clé InChI PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
CID PubChem 73697
ChEBI CHEBI:52445
Nom IUPAC 2-[4-(dicyanométhylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Point de fusion ∼288°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 611604
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 204.19
Pourcentage de pureté 98%