Learn More
7,7,8,8-tétracyanoquinodiméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10657142 5 g Flacon en verre 5g
10503324 1 g Flacon en verre 1g
10636762 10 g Flacon en verre 10g
10668894 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10657142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1518-16-7
Formule moléculaire C12H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 204.19
Numéro MDL MFCD00011664
Clé InChI PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
CID PubChem 73697
ChEBI CHEBI:52445
Nom IUPAC 2-[4-(dicyanométhylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 287°C to 289°C
Couleur Marron-orange à vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 01,1136; 12,464
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetomitrile,tetrahydrofuran and,dioxane
Poids de la formule 204.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.