Learn More
7,7-Dichlorobicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11439036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439036 25 g 25g
11429036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17915.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5307-99-3
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00013738
Clé InChI JBPBARAOHIDZPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichloro, 7,7-dichlorobicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, acmc-20alxm, 6,6-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, 7,7-dichlorobicyclo-3,2,0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one #, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one,7,7-dichloro
CID PubChem 98378
Nom IUPAC 6,6-dichlorobicyclo[3.2.0]hept-3-en-7-one
SMILES C1C=CC2C1C(=O)C2(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 7,7-Dichlorobicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Point d’ébullition 127°C to 128°C (25 mmHg)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 25 g
Beilstein 2045059
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 97%