Learn More
7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tétrahydro-2-benzazépine, bromhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7,8-Dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, Hydrobromide |
| CAS | 113853-92-2 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O2 . Br H |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1H-2-Benzazepine-7,8-diol, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrobromide (1:1), 1H-2-Benzazepine-7,8-diol, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrobromide (9CI), 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine-7,8-diol hydrobromide, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dihydroxy-1H-2-benzazepine hydrobromide, 7,8-Dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2.BrH/c12-9-4-7-2-1-3-11-6-8(7)5-10(9)13;/h4-5,11-13H,1-3,6H2;1H |
| SMILES | Br.Oc1cc2CCCNCc2cc1O |
| Nom IUPAC | 2,3,4,5-tetrahidro-1H-2-benzazepina-7,8-diol;hidrobromuro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.13 |
| Poids de la formule | 259.0208 |