Learn More
7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one |
| CAS | 574-84-5 |
| Formule moléculaire | C10H8O5 |
| Numéro MDL | MFCD00006873 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=C1C=CC2=C(O1)C(O)=C(O)C(OC)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.17 |
| Pourcentage de pureté | 95% |