Learn More
Invitrogen™ Solution de coloration de viabilité 7-AAD eBioscience™
Description
La fluorescence est détectée dans la plage rouge lointain du spectre (filtre passe-long 650 nm)
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Solution de coloration de viabilité |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| Emission | 535 / 617 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 2 ml |