Learn More
7-acétamido-1,3,5-triméthyladamantane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Acetamido-1,3,5-trimethyladamantane |
| CAS | 15210-64-7 |
| Formule moléculaire | C15H25NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Acetamido-3,5,7-trimethyladamantane, N-(3,5,7-Trimethyl-1-adamantyl)acetamide, N-(3,5,7-Trimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H25NO/c1-11(17)16-15-8-12(2)5-13(3,9-15)7-14(4,6-12)10-15/h5-10H2,1-4H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(=O)NC12CC3(C)CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | N-(3,5,7-triméthyl-1-adarantyl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.37 |
| Poids de la formule | 235.1936 |