Learn More
7-acétyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxépine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11431720
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11431720
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27040.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22776-09-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00114700
Clé InChI VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
CID PubChem 2775272
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-7-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Point d’ébullition 120°C (0.5 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 96%