Learn More
7-acétyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Acetyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-40-4 |
| Formule moléculaire | C14H9NO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-Acetyl-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9NO3/c1-8(16)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-15-14(10)18-12/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | 7-acétylchroméno[2,3-b]pyridine-5-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.23 |
| Poids de la formule | 239.0582 |