Learn More
7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine (Loxoribine), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine |
| CAS | 121288-39-9 |
| Formule moléculaire | C13 H17 N5 O6 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-2-3-17-6-9(15-12(14)16-10(6)22)18(13(17)23)11-8(21)7(20)5(4-19)24-11/h2,5,7-8,11,19-21H,1,3-4H2,(H3,14,15,16,22)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC2=C(N(CC=C)C(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-7-prop-2-enil-1H-purina-6,8-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.3 |
| Poids de la formule | 339.1179 |