Learn More
Acide 7-amino-1,3-naphtalénédisulfonique, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696172 100 g Flacon en verre 100g
10553911 500 g Flacon en verre 500g
10219873 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163961000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-65-7 | C10H9NO6S2 | 303.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-65-7
Formule moléculaire C10H9NO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 303.29
Numéro MDL MFCD00003991
Clé InChI CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
CID PubChem 6851
Nom IUPAC Acide7-aminonaphtalène-1,3-disulfonique
SMILES C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Note relative au nom tech.
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 14, 784
Merck Index 15, 395
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 303.29
Pourcentage de pureté 60% (as is basis) Typically
Qualité Technique
Forme physique Poudre ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.