Learn More
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414137 250 mg 250mg
15404137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31534.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26215-14-5 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26215-14-5
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.164
Numéro MDL MFCD03425794
Clé InChI RUZXDTHZHJTTRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h one, 7-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 7-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-amino, 7-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 7-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, librarion l544
CID PubChem 2764182
Nom IUPAC 7-amino-4 H-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 220°C to 222°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.17
Pourcentage de pureté 97%