Learn More
7-amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphtalénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10098329 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10098329 1 g Flacon en verre -
10250070 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10098329 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433260010
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 22009-40-1 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22009-40-1
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Numéro MDL MFCD07369817
Clé InChI IDNLVJHOEZJNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-amino-1-tetralone, 7-amino-alpha-tetralone, 7-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 7-amino-3,4-dihydro, 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 7-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-amino-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 7-aminotetralone
CID PubChem 327177
Nom IUPAC 7-amino-3,4 -dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES NC1=CC=C2CCCC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138°C to 140°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.