Learn More
Chlorhydrate d'ester p-méthoxybenzylique de l'acide 7-amino-3-chlorométhyl-3-céphème-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Amino-3 chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxyb |
| CAS | 113479-65-5 |
| Formule moléculaire | C16 H17 Cl N2 O4 S . Cl H |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17ClN2O4S.ClH/c1-22-11-4-2-9(3-5-11)7-23-16(21)13-10(6-17)8-24-15-12(18)14(20)19(13)15;/h2-5,12,15H,6-8,18H2,1H3;1H/t12-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](N)C(=O)N23)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-metoxifenil)metilo (6R,7R)-7-amino-3-(clorometil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 405.3 |
| Poids de la formule | 404.0364 |